Merck
WX310
85022818, mouse unknown/unspecified, Epithelial
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Biologische Quelle:
mouse unknown/unspecified
Wachstumsmodus:
Adherent
Karyotyp:
Not specified
Morphologie:
Epithelial
Produkte:
Not specified
Rezeptoren:
Not specified
Relevante Krankheit(en):
cancer
Produktbezeichnung
WX310, 85022818
Biologische Quelle
mouse unknown/unspecified
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Mouse tumour of unknown lineage
Beschreibung der Zelllinie
This murine tumour cell line is of unknown lineage containing amplified myc oncogene.
Anwendung
myc oncogene studies
Nährmedium
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Subkultur-Routine
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)