Merck
Vero C1008 [Vero 76, Klon E6, Vero E6]
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85020206, African green monkey kidney, Epithelial
Synonym(e):
Vero 76 Clone E6 Cells, Vero Cells, Vero E6 Cells, VeroC1008 Cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Biologische Quelle
African green monkey kidney
Beschreibung
Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Verpackung
tube of 5 μg 85020206-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85020206-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 60
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Vero-Zellen werden aus den Nieren von afrikanischen Grünmeerkatzen gewonnen. Es handelt sich um verankerungsabhängige Zellen, die in der molekular- und zellbiologischen Forschung eingesetzt werden. Mit Vero-E6-Zellen können hohe Titer des Coronavirus (SARS-CoV-2), das das Schwere Akute Atemwegssyndrom auslöst, erzielt werden, und sie werden auch zur Kultivierung von Rabies-Viren, Reoviren und japanischen Enzephalitis-Viren verwendet.
Ursprung der Zelllinie
Niere afrikanischer Grünmeerkatzen
Beschreibung der Zelllinie
Ein Subklon von Vero76 (Sigma-Katalog Nr. 85020205) mit einem ähnlichen Maß an Virusanfälligkeit (hämorrhagische Viren). Sie zeigen ein gewisses Maß an Kontakthemmung und sind zur Unterstützung des Wachstums von Viren mit langsamer Replikation geeignet.
Anwendung
VERO C1008 wird für die Transfektion, Kultivierung und Vermehrung des West-Nil-Virus, Gelbfiebervirus, Zika-Virus, Ebola-Virus, Sabethes flavivirus (SbFV), Krim-Kongo Hämorrhagisches Fieber (CCHF)-Virus und des Marburgvirus vom Stamm Popp (Human-derived Lake Victoria Marburg Virus Strain Popp) verwendet.
Nährmedium
DMEM (D6546) + 2 mM L-Glutamin (G7513) + 10 % FBS / FCS (F2442).
Subkultur-Routine
Sub-konfluente Kulturen (70-80 %) 1:3 bis 1:10 splitten durch Einsäen von 1-3 x 10.000 Zellen/cm2 unter Verwendung von 0,25 % Trypsin oder Trypsin/EDTA; 5 % CO2; 37 °C.
Sonstige Hinweise
Für den Versand in die Region Asien-Pazifik können zusätzliche Fracht- und Versandkosten anfallen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Kundenberater.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)