L929-Zelllinie aus mouse
85011425, mouse adipose tissue, Fibroblast
Synonym(e):
Earles′s Cells, L Cells, NCTC clone 929 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
L929-Zelllinie aus mouse, mouse C3H/An connective tisue, 85011425
Biologische Quelle
mouse adipose tissue
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Fibroblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine