KARPAS 231
06120601, human blood (leukemia), Single round to polymorphic cells growing in suspension
Synonym(e):
KARPAS, 231
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
KARPAS 231, 06120601, from human blood(leukemia)
Biologische Quelle
human blood (leukemia)
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Single round to polymorphic cells growing in suspension
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Nährmedium
Subkultur-Routine