Wichtige Dokumente
C4238
CNS-1102
>98% (HPLC), solid
Synonym(e):
Aptiganel hydrochloride, Cerestat, N-(3-Ethylphenyl)-N-methyl-N’-1-naphthalenylguanidine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: soluble 17 mg/mL
DMSO: soluble 20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CCc1cccc(c1)N(C)C(=N)Nc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C20H21N3.ClH/c1-3-15-8-6-11-17(14-15)23(2)20(21)22-19-13-7-10-16-9-4-5-12-18(16)19;/h4-14H,3H2,1-2H3,(H2,21,22);1H
InChIKey
CKAKVKWRMCAYJD-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)