Wichtige Dokumente
C40300-HH
DMT-dC(ac)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Form
solid
Verpackung
pkg of 1 × 1 g C403001-01
pkg of 1 × 10 g C403010-01
Porengröße
1000 Å
Kapazität
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Lagertemp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)