Merck
BR782930
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PET membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.22
Materialien
PET membrane
Beschreibung
cellGrade(TM) plus
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 12 ea (trips of 4 inserts)
Hersteller/Markenname
BRAND 782930
Größe
6 well
Porengröße
1 μm
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)