BMSIPD9600BD4
Ball Dropper to Fill 96 BeadBlaster™ 96 Well Plate
diam. 4 mm
Empfohlene Produkte
Materialien
acrylic
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific IPD9600-BD4
Durchmesser
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This ball dropper is used to easily fill 96 well plates with 1 bead per well.
Anwendung
Homogenization/milling/grinding of samples
Rechtliche Hinweise
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)