BMSIPD1196MP
Toughened Genomics 96 Deep Well Plate for BeadBlaster™ 96
polyethylene, capacity 2 mL, pack of 1 ×
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.15
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific IPD1196-MP
Verpackung
pack of 1 ×
Kapazität
2 mL
Kompatibilität
BeadBlaster™ 96
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Toughened polyethylene 96 square well genomics plate. 2.0 mL per well.
Anwendung
genomics
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Toughened
- Deep well
Rechtliche Hinweise
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)