B7810
Anti-BOB.1/OBF.1 antibody, Mouse monoclonal
clone Wue-AC5, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Wue-AC5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~35 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using total cell extract of human Burkitt lymphoma cell line
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POU2AF1(5450)
mouse ... Pou2af1(18985)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable