AXYTF1200CRS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 1100 μL, pkg of 3x1152tips/cs, sterile
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
Hersteller/Markenname
Axygen Inc TF-1200-C-R-S
Corning
Verpackung
pkg of 3x1152tips/cs
Größe
1100 μL
Volumen
100 μL
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)