Merck
AXYT350CR
Pipette tips
racked, size 300 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-350-C-R
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
300 μL
Volumen
300 μL
Farbe
clear
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AXYT350CR