Merck
AXYT200YR
Pipette tips, universal fit
racked, size 200 μL, yellow, pkg of 5x960tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Materialien
yellow
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-200-Y-R
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
200 μL
Farbe
yellow
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.