AXYPCR384M2B
PCR microplate for ABI 3730, 3100 and MJ Thermocyclers
size 384 wells, conical bottom blue polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Synonym(e):
384 multiwell plate
Alle Fotos(1)
About This Item
Materialien
conical bottom blue polypropylene wells
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc PCR-384M2-B
Corning
Verpackung
pkg of 5x10plates/cs
Maximales Volumen
50 μL
Größe
384 wells
Arbeitsvolumen
50 μL
Bindungsart
non-treated surface
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)