Merck
AXYPCR24C
Corning® Axygen® 24 Well PCR Microplate
clear, size 24 wells, : no, conical bottom clear polypropylene wells, maximum volume 200 μL, pkg of 5x10plates/cs
Synonym(e):
Corning® Axygen® PCR Microplate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien:
conical bottom clear polypropylene wells
Maximales Volumen:
200 μL
Größe:
24 wells
Arbeitsvolumen:
200 μL
Materialien
conical bottom clear polypropylene wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc PCR-24-C
Corning
Verpackung
pkg of 5x10plates/cs
Maximales Volumen
200 μL
Größe
24 wells
Arbeitsvolumen
200 μL
Farbe
clear
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)