AXYP96450RCS
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom clear polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
Synonym(e):
96 multiwell plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear plate
round bottom clear polypropylene wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
Hersteller/Markenname
Axygen Inc P-96-450R-C-S
Corning
Verpackung
pkg of 10x5plates/cs
Maximales Volumen
500 μL
Größe
96 wells
Arbeitsvolumen
450 μL
Bindungsart
non-treated surface
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)