AXYP384120SQC
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
size 384 wells, working volume 120 μL, Not Treated, pkg of 10x5plates/cs
Synonym(e):
Corning cell culture plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear plate
square bottom clear polypropylene wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
Not Treated
Hersteller/Markenname
Axygen Inc P-384-120SQ-C
Corning
Verpackung
pkg of 10x5plates/cs
Maximales Volumen
130 μL
Größe
384 wells
Arbeitsvolumen
120 μL
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)