AXYMTX1250C
Matrix pipette tips
capacity 1250 μL, pkg of 10x500tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Axygen Inc MTX-1250-C
Corning
Verpackung
pkg of 10x500tips/cs
Kapazität
1250 μL
Volumen
1250 μL
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)