AXYMCT200NC
Microtubes
no cap, size 2.0 mL, clear, pkg of 10x500tubes/cs
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom tube
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Hersteller/Markenname
Axygen Inc MCT-200-NC
Corning
Verpackung
pkg of 10x500tubes/cs
Größe
2.0 mL
Farbe
clear
clear
Eignung
suitable for (centrifugation)