AXYMCT150G
Boil proof microtubes
size 1.5 mL, green, pkg of 10x500tubes/cs
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Hersteller/Markenname
Axygen Inc MCT-150-G
Corning
Verpackung
pkg of 10x500tubes/cs
Größe
1.5 mL
Farbe
green
Fitting
cap (push fit)
Eignung
suitable for (centrifugation)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)