Merck
AXYHSFTSP
CyclerSeal sealing film
easy peel, L × W 78 mm × 610 m
Synonym(e):
sealing mat
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
Sterilität
non-sterile
Form
film
Leistungsmerkmale
piercable
Hersteller/Markenname
Axygen Inc
Corning
L × B
78 mm × 610 m
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)