AV48498
Anti-TTC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-MGC119358, Anti-MGC119360, Anti-MGC119361, Anti-Tetratricopeptide repeat domain 6
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
59 kDa
Speziesreaktivität
human, rabbit, mouse, horse, dog, bovine, pig
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TTC6(115669)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-TTC6 antibody recognizes human, canine, and mouse TTC6.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable