Merck
AMAB91695
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OTP antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11222, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL11222, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:200 - 1:500
western blot: 1 μg/mL
Isotyp
IgG1
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OTP(23440)
Immunogen
Orthopedia homeobox
Physikalische Form
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)