AMAB91459
Monoclonal Anti-TREM1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL7111, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
CD354, TREM-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL7111, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
Isotyp
IgG1
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TREM1(54210)
Immunogen
Sequence
KLTEEKYELKEGQTLDVK
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)