ADAPA43842-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 1.5–2.0 mL, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
round bottom
Leistungsmerkmale
for use with cap
holds 4 x 1.5–2.0 mL
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639277 (NA)
Parameter
2,900 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
43 mm
Durchmesser
11 mm
Kompatibilität
for use with 100 mL round bucket