ADAPA438420-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 20 mL round-bottom tubes, for 90 mL rectangular bucket, pack of 2
About This Item
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
holds 4 x 20 mL round-bottom tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639382 (NA)
Parameter
2,750 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
22 mm
Kompatibilität
for use with 90 mL rectangular bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP022639382-2EA | 4061835085071 |