A0729
Monoclonal Anti-Activin B antibody produced in mouse
clone 146807, purified immunoglobulin
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
146807, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
neutralization: 0.6-3.0 μg/mL using Activin B-induced hemoglobin expression in the K562 human chronic myelogenous leukemia cell line. (ND50)
western blot: 1-2 μg/mL
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... INHBB(3625)
Allgemeine Beschreibung
Monoclonal Anti-Activin B recognizes human activin B.
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable