445R-1
NKX2.2 (EP336) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP336, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (445R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (445R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (445R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (445R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (445R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (445R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (445R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (445R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (445R-18-RUO)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
Isotyp
IgG
Kontrolle
Ewing’s sarcoma, pancreas
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Qualität
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)