Merck
442R-1
Sigma-Aldrich
LEF1 (EP310) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Synonym(e):
Lymphoid Enhancing Factor 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP310, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (442R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (442R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (442R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (442R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (442R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (442R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (442R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (442R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (442R-18-RUO)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
Isotyp
IgG
Kontrolle
small lymphocytic lymphoma, tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... LEF1(51176)
Allgemeine Beschreibung
LEF1 (Lymphoid Enhancing Factor 1) ist ein Transkriptionsfaktor, der zur TCF/LEF-Gruppe gehört. LEF1 ist als Regulator an den Wnt-Signalwegen beteiligt. LEF1 ist ein wichtiger Faktor bei der Lymphopoese und wird normalerweise in T- und pro-B-Zellen, nicht aber in reifen B-Zellen exprimiert. Eine starke Kernexpression von LEF1 wird in der Mehrzahl der Fälle von chronischer lymphatischer Leukämie bzw. kleinzelligem lymphozytischem Lymphom beobachtet; in anderen kleinzelligen B-Zell-Lymphomen wird LEF1 nicht nachgewiesen. Anti-LEF1 kann als Hilfsmittel zur Abgrenzung von chronisch lymphatischer Leukämie/kleinzelligem lymphozytischem Lymphom von anderen kleinzelligen B-Zell-Lymphomen genutzt werden.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid.
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunter
Hinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett steht.
Laden Sie die neueste veröffentlichte Gebrauchsanweisung herunter
Hinweis: Diese Gebrauchsanweisung gilt eventuell nicht für Ihre spezifische Produktcharge.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kata Boras-Granic et al.
Developmental biology, 295(1), 219-231 (2006-05-09)
Inductive reciprocal signaling between mesenchymal and adjacent epithelia gives rise to skin appendages such as hair follicles and mammary glands. Lef1-mediated canonical Wnt signaling is required for morphogenesis of these skin appendages during embryogenesis. In order to define the role
Rajesh Kumar Gandhirajan et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 12(4), 326-335 (2010-04-03)
Lymphoid enhancer factor-1 (lef-1) is overexpressed in B-cell chronic lymphocytic leukemia (CLL) when compared with normal B cells and transcribes several genes implicated in the pathogenesis of CLL. We therefore hypothesize that antagonism of lef-1 might lead to killing of