Wichtige Dokumente
30830
Dehydrocholsäure
≥99.0% (T)
Synonym(e):
(5β)-3,7,12-Trioxocholan-24-säure, 3,7,12-Trioxo-5β-cholansäure, 5β-Cholansäure-3,5,12-trion
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine bile
synthetic
Qualitätsniveau
Beschreibung
anionic
Assay
≥99.0% (T)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +26±1°, c = 1% in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
238-240 °C
Löslichkeit
ethanol: 10 mg/mL, clear (hot)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
[H][C@@]12CC(=O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])CC(=O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C(=O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H34O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-14,16-18,22H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,16-,17+,18+,22+,23+,24-/m1/s1
InChIKey
OHXPGWPVLFPUSM-KLRNGDHRSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable