Wichtige Dokumente
05260
L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonsäure
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-Alanyl-(R)-1-aminoethylphosphonsäure, Alafosfalin, Alaphosphin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −45±2°, c = 1% in H2O
Farbe
white
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H13N2O4P/c1-3(6)5(8)7-4(2)12(9,10)11/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t3-,4+/m0/s1
InChIKey
BHAYDBSYOBONRV-IUYQGCFVSA-N