Merck
M32631
Sigma-Aldrich
2-Methylbutan
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Isopentan
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.15
Beilstein:
1730723
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
11.17 psi ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
788 °F
Expl.-Gr.
8.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-160 °C
Dichte
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methylbutan ist ein entzündlicher und hochgradig flüchtiger aliphatischer Kohlenwasserstoff, der als Lösungsmittel bei der organischen Synthese verwendet wird. Es wird außerdem in Kombination mit Trockeneis oder Flüssigstickstoff verwendet, um biologische Proben schockzugefrieren.
Anwendung
2-Methylbutan kann wie folgt eingesetzt werden:      
  • Reaktant für die Synthese von Isopren durch einen zweistufigen Dehydrierungsprozess mit einem Chrom(III)-oxid-Aluminiumoxid-Katalysator.     
  • Ein schwach polares Lösungsmittel zur Untersuchung des ICT-Effekts (intramolekularer Ladungstransfer) und des solvatochromen Verhaltens der Pyren-substituierten 1,3,4-Oxadiazol-Derivate.
Sonstige Hinweise
Die Artikelnummer M32631-4X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche M32631-1L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-59.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-51 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sveinung Lillehaug et al.
Scientific data, 6, 190028-190028 (2019-02-27)
The spatial pattern of transgene expression in tetracycline-controlled mouse models is governed primarily by the driver line used to introduce the tetracycline-controlled transactivator (tTA). Detailed maps showing where each tTA driver activates expression are therefore essential for designing and using
Benedikt Galliker et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(25), 6161-6168 (2009-05-14)
We have identified two intermediates in the autoxidation of NO*: ONOO*, which was detected by EPR spectroscopy at 295 K and atmospheric pressure in the gas phase, and ONOONO, a red substance produced at 113 K in 2-methylbutane. The red
P Krustrup et al.
British journal of sports medicine, 43(11), 825-831 (2008-12-23)
To examine the effects of regular participation in recreational soccer on health profile, 36 healthy untrained Danish men aged 20-43 years were randomised into a soccer group (SO; n = 13), a running group (RU; n = 12) and a
Susanne Steu et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 452(3), 305-312 (2008-02-07)
Different methods for snap freezing surgical human tissue specimens exist. At pathology institutes with higher work loads, solid carbon dioxide, freezing sprays, and cryostat freezing are commonly used as coolants for diagnosing frozen tissue sections, whereas for tissue banking, liquid
Nahid A Khan et al.
EMBO molecular medicine, 6(6), 721-731 (2014-04-09)
Nutrient availability is the major regulator of life and reproduction, and a complex cellular signaling network has evolved to adapt organisms to fasting. These sensor pathways monitor cellular energy metabolism, especially mitochondrial ATP production and NAD(+)/NADH ratio, as major signals