Wichtige Dokumente
E12508
Ethylbenzol
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
NSC 406903, Phenylethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
810 °F
Expl.-Gr.
6.7 %
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
hearing organs
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?