Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
C3881
Calciumchlorid Dihydrat
ReagentPlus®, ≥99.0%
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Dampfdruck
0.01 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
Form
powder
pH-Wert
5-8 (25 °C, 147 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
176 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Calciumchlorid-Dihydrat ist eine anorganische Verbindung, die häufig als umweltfreundlicher Katalysator in der organischen Synthese eingesetzt wird. Es wird auch in asymmetrischen Transformationsreaktionen eingesetzt.
Anwendung
Calciumchlorid-Dihydrat kann wie folgt als Katalysator verwendet werden:
Es kann auch als Calciumvorläufer zur Synthese von makro-/mesoporösem Dicalciumphosphat-Monolith (CaHPO4) über das Sol-Gel-Verfahren mit Phosphorsäure (H3PO4) und Poly(acrylsäure) (PAA) verwendet werden.
- Bei den asymmetrischen 1,4-Additions- und [3+2]-Cycloadditionsreaktionen in Gegenwart von BOX-Typ-Liganden.
- Zur Synthese von Hexahydropyrimidin-Derivaten über eine Eintopf-Dreikomponenten-Kondensationsreaktion von Ethyl/Methylacetoacetat, Anilin und Formaldehyd.
Es kann auch als Calciumvorläufer zur Synthese von makro-/mesoporösem Dicalciumphosphat-Monolith (CaHPO4) über das Sol-Gel-Verfahren mit Phosphorsäure (H3PO4) und Poly(acrylsäure) (PAA) verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Dante Pascual Goy et al.
The open biomedical engineering journal, 6, 85-91 (2012-08-01)
At present, typical approaches employed to repair fractures and other bone lesions tend to use matrix grafts to promote tissue regeneration. These grafts act as templates, which promote cellular adhesion, growth and proliferation, osteoconduction, and even osteoinduction, which commonly results
Danielle Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(29), 12096-12101 (2013-07-03)
Osteocytes are bone cells that form cellular networks that sense mechanical loads distributed throughout the bone tissue. Interstitial fluid flow in the lacunar canalicular system produces focal strains at localized attachment sites around the osteocyte cell process. These regions of
Chao-Lin Chen et al.
Scientific reports, 9(1), 10616-10616 (2019-07-25)
Autologous vascular grafts have the advantages of better biocompatibility and prognosis. However, previous studies that implanted bare polymer tubes in animals to grow autologous tubular tissues were limited by their poor yield rates and stability. To enhance the yield rate
Sophie Lanone et al.
Particle and fibre toxicology, 6, 14-14 (2009-05-02)
A critical issue with nanomaterials is the clear understanding of their potential toxicity. We evaluated the toxic effect of 24 nanoparticles of similar equivalent spherical diameter and various elemental compositions on 2 human pulmonary cell lines: A549 and THP-1. A
Balmiki Ray et al.
Brain research, 1297, 160-168 (2009-08-08)
Cholinergic neurons are a major constituent of the mammalian central nervous system. Acetylcholine, the neurotransmitter used by cholinergic neurons, is synthesized from choline and acetyl CoA by the enzymatic action of choline acetyltransferase (ChAT). The transport of choline into the