Merck
A4915
Sigma-Aldrich
Ammoniumsulfat
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Mascagnit
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
eCl@ss:
38030408
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.005%
pH-Wert
5.0-6.0 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 132 g/L at 20 °C
Dichte
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumsulfat ist ein Ammoniumsalz, das häufig als Düngemittel verwendet wird. Es kann durch Neutralisierung von Schwefelsäure mit Ammoniak hergestellt werden. Es verstärkt die Phytotoxizität verschiedener Herbizide wie Glyphosate. Ammoniumsulfat wird als Nebenprodukt bei der Herstellung von Caprolactam, einem Vorläufer von Nylon, gebildet.
Anwendung
Ammoniumsulfat wurde in einem präzipitierbaren Tannin-Assay mit Methylcellulose zur Bewertung von Tanninen in Weinfertigproben eingesetzt. Es wurde auch in der Herstellung extern gemischter Aerosole zur Analyse des differentiellen 1 x 3 Tandem-Mobilitätsanalysators (1 x 3-TDMA) eingesetzt, der vornehmlich zur Bestimmung der Irreversibilität des hygroskopischen Wachstumsfaktors von Aerosolpartikeln verwendet wird.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ammonium Compounds.
Weston CW, et al.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Influence of yeast strain on Shiraz wine quality indicators.
Holt H, et al.
International Journal of Food Microbiology, 165(3), 302-311 (2013)
Industrial catalytic aspects of the synthesis of monomers for nylon production.
Bellussi G and Perego C.
CATTECH, 4(1), 4-16 (2000)
Substitutes for Ammonium Sulfate as Additives with Glyphosate and Glufosinate.
Pratt D, et al.
Weed Technology, 17(3), 576-581 (2003)
The 1-by-3 tandem differential mobility analyzer for measurement of the irreversibility of the hygroscopic growth factor.
Rosenoern T, et al.
Aerosol Science and Technology, 43(7), 641-652 (2009)