95672
m-Xylol
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
1,3-Dimethylbenzen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
16 mmHg
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
982 °F
Expl.-Gr.
7 %
Verunreinigungen
≤0.5% o- and p-xylene (GC)
≤0.5% toluene (GC)
Abdampfrückstand
≤0.002%
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497
bp
138-139 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Dichte
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup