Wichtige Dokumente
95299
Wasserstoffperoxid -Lösung
purum p.a., ≥35% (RT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
23.3 mmHg ( 30 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
purum p.a.
Assay
≥35% (RT)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤0.02% free acid (as H2SO4)
Dichte
1.13 g/mL at 20 °C
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChIKey
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?