Wichtige Dokumente
85260
Silber(I)-Oxid
purum p.a., ≥99.0% (AT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Assay
≥99.0% (AT)
Form
powder
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
InChIKey
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- (RS)-malic acid
- 1,2-(o)-benzoquinone
- polysubstituted cyclic ethers
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)