Wichtige Dokumente
85228
Silbernitrat
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Synonym(e):
Salpetersäure Silber(I)-salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.5% (AT)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
212 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES String
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Highly sensitive silver colloids.
- Chitosan silver nanocomposite (CSN) films.
- Silver nanoparticles (AgNPs), using sodium borohydride (NaBH4) as a reducing agent and polyethylene glycol (PEG) as stabilizing agent.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable