Merck
84878
Sigma-Aldrich
Siliziumdioxid
purum p.a., acid purified, sand
Synonym(e):
Cristobalit, Kieselgel, Quarz, Seesand
About This Item
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum p.a.
acid purified
Qualitätsniveau
Form
sand
Verlust
≤0.1% loss on ignition, 900 °C
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
Partikelgröße
40-150 mesh
mp (Schmelzpunkt)
1610 °C (lit.)
Dichte
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Silicon dioxide is one of the important constituents of sedimentary rock bauxite, basalt fibers and ceramic fibers. It is added to cement for improving the hydraulic properties of cement.
Anwendung
Silicon dioxide may be employed in the preparation of calcium silicide.
Vorsicht
kann dunkle Partikel enthalten
Hinweis zur Analyse
Metall- und Chloridspuren beziehen sich auf die säurelöslichen Anteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 50-50 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 196-196 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 129-129 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 117-117 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 165-165 (1994)