Wichtige Dokumente
84736
Schwefelsäure -Lösung
puriss. p.a., ≥25% (T)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
≥25% (T)
Verunreinigungen
≤0.0008% KMnO4-reducing matter (as O)
Glührückstand
≤0.0005%
Dichte
1.80-1.84 g/cm3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.2 mg/kg
Kationenspuren
Ag: ≤0.02 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.05 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.05 mg/kg
NH4+: ≤2 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)