73036
Lithiumchlorid
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (AT)
About This Item
Dampfdruck
1.33 hPa ( 547 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (AT)
Form
powder or crystals
Verlust
<1% loss on drying, 110°C
pH-Wert
5.5-7.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
605 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable