Wichtige Dokumente
63087
Magnesiumnitrat Hexahydrat
puriss. p.a., ACS reagent, 98.0-102.0% (KT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
6 (vs air)
Assay
98.0-102.0% (KT)
Form
solid
pH-Wert
5.0-8.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
89 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChIKey
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1