Wichtige Dokumente
60085
Kaliumbromat
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (dried material, RT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Assay
≥99.8% (dried material, RT)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.001% total nitrogen (N)
pH-Wert
5.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Löslichkeit
water: soluble(lit.)
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable