Merck
563935
Sigma-Aldrich
2-Propanol
70% in H2O
Synonym(e):
Isopropanol, 2-Propanol, 2-Propanol -Lösung, IPA, Isopropylalkohol
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.05
bp:
80.9-83.2 °C
Dampfdruck:
33 mmHg
Produktbezeichnung
Isopropanol, 70% in H2O
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
33 mmHg
Form
liquid
Expl.-Gr.
2-13.4 %
Konzentration
69-71 wt. % (2-propanol via KFB method)
70% in H2O
bp
80.9-83.2 °C
mp (Schmelzpunkt)
-89.5 °C
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Isopropanol, auch als 2-Propanol oder Isopropylalkohol bekannt, ist eine 70%ige Lösung in Wasser. i-PrOH ist ein sekundärer Alkohol, eine farblose Flüssigkeit, die verbreitet als Lösungsmittel und Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet wird. Es ist in Lösungsmitteln wie Wasser, Ethanol, Ether, Ethylacetat, THF und Chloroform mischbar.
Anwendung
Isopropanol kann aufgrund seiner Eigenschaften in vielen Anwendungen verwendet werden.
  • Lösungsmittel bei der organischen Synthese
  • Chemisches Zwischenprodukt
  • Desinfektionsmittel
  • Reinigung
  • Konservierungsmittel für Proben
greener alternative product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
72.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Marisol Zuluaga Tamayo et al.
Marine drugs, 17(6) (2019-06-19)
(1) Background: Reperfusion injury refers to the cell and tissue damage induced, when blood flow is restored after an ischemic period. While reperfusion reestablishes oxygen supply, it generates a high concentration of radicals, resulting in tissue dysfunction and damage. Here
Photocatalytic degradation of 2-propanol under irradiation of visible light by nanocrystalline titanium (IV) oxide modified with rhodium ion using adsorption method.
Kitano S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 39(6), 627-629 (2010)
Photocatalytic degradation of 2-propanol and phenol using Au loaded MnWO4 nanorod under visible light irradiation.
Chakraborty AK, et al.
Journal of Cluster Science, 23(2), 437-448 (2012)
Influence of activated carbon in TiO2 and ZnO mediated photo-assisted degradation of 2-propanol in gas-solid regime.
Matos J, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 99(1), 170-180 (2010)
Solubility of benzoic acid in acetone, 2-propanol, acetic acid and cyclohexane: Experimental measurement and thermodynamic modeling.
Long B, et al.
Fluid Phase Equilibria, 297(1), 113-120 (2010)