Wichtige Dokumente
537497
2-Ethylhexylacetat
99%
Synonym(e):
2EH Acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Expl.-Gr.
0.34-6.3 %
Verunreinigungen
≤0.0500% (water)
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−92 °C (lit.)
Löslichkeit
water: slightly soluble 0.0039 g/L
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F
Flammpunkt (°C)
71 °C