Wichtige Dokumente
49770
Glycerin
puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, dist., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Glycerin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
dist.
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
viscous liquid
Selbstzündungstemp.
698 °F
Expl.-Gr.
2.6-11.3 %
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Verunreinigungen
acrolein and glucose, in accordance
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.05% fatty acid esters (as butyric acid)
≤0.1% water
Glührückstand
≤0.005%
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
pH-Wert
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.25 g/mL (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
greener alternative product
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?