47670
Formamid
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC/T)
Synonym(e):
Amid C1, Formamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.55 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Assay
≥99.5% (GC/T)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
932 °F
Expl.-Gr.
2.7-19 %
Methode(n)
PCR: suitable
Verunreinigungen
≤0.02% free acid (as HCOOH)
≤0.1% water
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH-Wert
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Übergangstemp.
transition temp 2.0-3.0 °C
Dichte
1.132 g/mL at 20 °C
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Eignung
in accordance for miscibility
SMILES String
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F
Flammpunkt (°C)
152 °C
Protokolle
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43