Merck
399388
Sigma-Aldrich
Ameisensäure
greener alternative
ACS reagent, ≥88%
About This Item
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
Beilstein:
1209246
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.6 (vs air)
Dampfdruck
44.8 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
dilution test passes test
Assay
≥88%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Expl.-Gr.
57 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.4% Acetic acid
Abdampfrückstand
≤0.002%
Farbe
APHA: ≤15
Brechungsindex
n20/D 1.370 (lit.)
pH-Wert
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8.2-8.4 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
sulfite (SO32-): passes test
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChIKey
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Katalyse verbessert. Weitere Informationen finden sie hier.
Anwendung
Reduktionsmittel zur Verwendung bei der Eisen-katalysierten, grüneren Reduktion von Aldehyden zu Alkoholen.
Schnelle und selektive Eisen-katalysierte Transferhydrierungen von Aldehyden
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 °F
Flammpunkt (°C)
48 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Palladium-Catalyzed Hydrocarboxylation of Alkynes with Formic Acid.
Hou J, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 127(21), 6400-6403 (2015)
Carbon dioxide as a raw material: the synthesis of formic acid and its derivatives from CO2.
Leitner W.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 34(20), 2207-2221 (1995)
Advances in Direct Formic Acid Fuel Cells: Fabrication of Efficient Ir/Pd Nanocatalysts for Formic Acid Electro-Oxidation.
Al-Akraa IM, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 10, 3282-3290 (2015)
Direct formic acid fuel cells on Pd catalysts supported on hybrid TiO2-C materials.
Matos J, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 163, 167-178 (2015)
Raman spectral study of 'neat' formic acid and aqueous and organic solutions of formic acid.
Bartholomew RJ and Irish DE.
Journal of Raman Spectroscopy, 30(4), 325-334 (1999)