Merck
34994
Sigma-Aldrich
Hexan, Isomerengemisch
≥85%, suitable for HPLC: suitable
Synonym(e):
Isohexan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
Produktbezeichnung
Hexan, Isomerengemisch, suitable for HPLC, ≥85%
Dampfdichte
3 (vs air)
Assay
≥85%
Selbstzündungstemp.
437 °F
Expl.-Gr.
7.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤4.9% n-hexane (GC)
Abdampfrückstand
≤0.0005%
Durchlässigkeit
200 nm, ≥20%
220 nm, ≥80%
245 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
19.4 °F
Flammpunkt (°C)
-7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Extraction and Identification of T Cell Stimulatory Self-lipid Antigens.
Lepore M, et al.
Bio-protocol, 5(11) (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)